Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonlock, töjbart
Produktkod. 16668432 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Färg:
Cyan
Klart
Rosa
Storlek:
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16668432
Brand: DWK Life Sciences 291105112
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Det töjbara silikonlocket används för att stänga runda och fyrkantiga kärl.
Förslutning eller täckning av kärl är ett vardagligt ämne i laboratoriet. Ofta används glasplattor eller aluminiumfolie. Ur miljövänlighets- och hållbarhetssynpunkt klassas båda varianterna snarare som ofördelaktiga. Det nyutvecklade silikonöverdraget är ett bra alternativ till konventionella överdragsvarianter och finns individuellt i tre storlekar eller som ett set. På grund av sin elasticitet kan locket användas för en mängd olika kärlöppningar, fyrkantiga eller runda. Silikonlocket har en lite större flik som kan användas som skrivfält. De tre färgerna som erbjuds - cyan, rosa och grönt - tillåter också färgidentifiering.
Den stretchiga DURAN™ silikonlock är resistenta mot både kemikalier och värme. De rekommenderas för användning vid temperaturer mellan -40 och +180 °C. De DURAN™ lock är tillverkade av silikon, som är ett autoklaverbart och mikrovågssäkert material. På grund av tryckförändringarna som uppstår under autoklavering kan dock locken lossna eller slitas sönder, som ett resultat av detta rekommenderas de inte för denna typ av applikation.
  • För att täcka och försegla laboratoriekärl
  • Töjbar och därmed lämplig för ett stort antal kärlöppningar
  • Finns i olika färger för tydlig differentiering och identifiering
  • Lätt att ta av med hjälp av en flik, både med och utan handskar
  • Kemiskt resistent, värmebeständig och återanvändbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rosa
Beskrivning Autoklaverbar (endast silikonlock utan glas)
Diameter (metrisk) Yttre Ca. 132 till 147 mm
Material Silikon
För användning med (applikation) Täckning, färgkodning, identifiering
Antal per förpackning 1
Storlek 2X-large