Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonlock, töjbart
Produktkod. 16688432 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Färg:
Cyan
Klart
Rosa
Storlek:
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Storlek Förpackningsstorlek
16688432 Klart 2X-large -
16638432 Rosa X-large Varje
16648432 Cyan X-large Varje
16658432 Klart X-large -
16668432 Rosa 2X-large -
16678432 Cyan 2X-large Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 16688432 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 291105137
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    125.00 SEK
    76.45 SEK / Paket med 1
    Save 48.55 SEK
    38% Av
I lager
Det töjbara silikonlocket används för att stänga runda och fyrkantiga kärl.
Förslutning eller täckning av kärl är ett vardagligt ämne i laboratoriet. Ofta används glasplattor eller aluminiumfolie. Ur miljövänlighets- och hållbarhetssynpunkt klassas båda varianterna snarare som ofördelaktiga. Det nyutvecklade silikonöverdraget är ett bra alternativ till konventionella överdragsvarianter och finns individuellt i tre storlekar eller som ett set. På grund av sin elasticitet kan locket användas för en mängd olika kärlöppningar, fyrkantiga eller runda. Silikonlocket har en lite större flik som kan användas som skrivfält. De tre färgerna som erbjuds - cyan, rosa och grönt - tillåter också färgidentifiering.
Den stretchiga DURAN™ silikonlock är resistenta mot både kemikalier och värme. De rekommenderas för användning vid temperaturer mellan -40 och +180 °C. De DURAN™ lock är tillverkade av silikon, som är ett autoklaverbart och mikrovågssäkert material. På grund av tryckförändringarna som uppstår under autoklavering kan dock locken lossna eller slitas sönder, som ett resultat av detta rekommenderas de inte för denna typ av applikation.
  • För att täcka och försegla laboratoriekärl
  • Töjbar och därmed lämplig för ett stort antal kärlöppningar
  • Finns i olika färger för tydlig differentiering och identifiering
  • Lätt att ta av med hjälp av en flik, både med och utan handskar
  • Kemiskt resistent, värmebeständig och återanvändbar
Specifikationer
Färg Klart
Beskrivning Autoklaverbar (endast silikonlock utan glas)
Diameter (metrisk) Yttre Ca. 132 till 147 mm
Material Silikon
För användning med (applikation) Täckning, färgkodning, identifiering
Antal per förpackning 1
Storlek 2X-large