Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonlock, töjbart
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Förslutning eller täckning av kärl är ett vardagligt ämne i laboratoriet. Ofta används glasplattor eller aluminiumfolie. Ur miljövänlighets- och hållbarhetssynpunkt klassas båda varianterna snarare som ofördelaktiga. Det nyutvecklade silikonöverdraget är ett bra alternativ till konventionella överdragsvarianter och finns individuellt i tre storlekar eller som ett set. På grund av sin elasticitet kan locket användas för en mängd olika kärlöppningar, fyrkantiga eller runda. Silikonlocket har en lite större flik som kan användas som skrivfält. De tre färgerna som erbjuds - cyan, rosa och grönt - tillåter också färgidentifiering.
Den stretchiga DURAN™ silikonlock är resistenta mot både kemikalier och värme. De rekommenderas för användning vid temperaturer mellan -40 och +180 °C. De DURAN™ lock är tillverkade av silikon, som är ett autoklaverbart och mikrovågssäkert material. På grund av tryckförändringarna som uppstår under autoklavering kan dock locken lossna eller slitas sönder, som ett resultat av detta rekommenderas de inte för denna typ av applikation.
- För att täcka och försegla laboratoriekärl
- Töjbar och därmed lämplig för ett stort antal kärlöppningar
- Finns i olika färger för tydlig differentiering och identifiering
- Lätt att ta av med hjälp av en flik, både med och utan handskar
- Kemiskt resistent, värmebeständig och återanvändbar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rosa |
| Beskrivning | Autoklaverbar (endast silikonlock utan glas) |
| Diameter (metrisk) Yttre | Ca. 102 till 120 mm |
| Material | Silikon |
| För användning med (applikation) | Täckning, färgkodning, identifiering |
| Antal per förpackning | 1 |
| Storlek | X-large |