Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikongummitätningar (VMQ), utan bricka
Produktkod. 11860620 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11860620 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 11860620 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292282501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1177.23 SEK
    835.71 SEK / Paket med 10
    Save 341.52 SEK
    29% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Gastvättflaskor används för rening av gaser på grund av ett flöde genom en lämplig vätska.
För gasfiltrering och rengöring krävs gastvättflaskor som består av ett gasfördelningsrör, en lämplig flaska och en gasutloppsöppning. I denna testuppställning tvingas gasen att strömma genom en vätska innan den släpps ut. Gasdistributionsröret är nedsänkt i vätskan för detta ändamål, gasen stör genom det och föroreningar av gasen binds i vätskan. Gasen renas eller tvättas så att säga. En filterskiva i gasfördelningsröret skapar så små luftbubblor som möjligt och bildar därmed en så stor kontaktyta som möjligt.
  • Huvud av Drechseltyp
  • Med skruvkopplingssystem
  • Inbränt, mycket hållbart vitt tryck
  • Enskilda delar kan även beställas separat
  • Lättläst skala med gradering för att uppskatta innehållet
Specifikationer
Material Silikon (VMQ)
Typ VMQ gummiring (26 x 42 x 5 mm)
För användning med (applikation) Rengöring (tvätt) av gaser med lösningsmedel; Rening av gasblandningar; Med skruvgänga för snabbt utbyte av flaskorna som innehåller vätska; Filtrering
Kvantitet 10/Förpackning