Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonseptumtätning, Peroxidhärdad silikon, Septum för piercing, Använd med öppen skruvlock
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Lämplig för PBT öppet skruvlock med central öppning Värmebeständighet: 130 C (°ånga) och 200 C (°torr värme). Kisel är peroxidkatalyserad.
- Kompatibel med GL-skruvlock med öppen topp och central öppning
- Kompatibel med GL-flaskor
- Peroxidkatalyserad silikon
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | White |
| För användning med (applikation) | Vätskeöverföring från HPLC lösningsmedelsflaskor; Aseptisk reagensleverans eller odlingsprovtagning med hjälp av en spruta och nål; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument |
| Material | Silikon |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Tjocklek (metrisk) | 2 mm |
| Trådstorlek (metrisk) | GL14 |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Form | Round |
| Visa mer |