Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonseptumtätning, Peroxidhärdad silikon, Septum för piercing, Använd med öppen skruvlock
Produktkod. 13177374 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Packungsgröße:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstorlek (metrisk) Packungsgröße
13177374 GL 45 Paket med 100
13187164 GL 32 Paket med 100
11707198 GL14 Paket med 100
11717198 GL 25 Paket med 100
11787198 GL 18 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 13177374 Lieferant DWK Life Sciences Lieferanten-Nr. 292461002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8345.00 SEK
    5174.49 SEK / Paket med 100
    Save 3170.51 SEK
    37% Av
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
DURAN™ Silikonseptumtätningen, peroxidhärdad silikon, septum för piercing, användning med öppen skruvlock är lämplig för PBT öppna skruvlock med central öppning. Peroxidkatalyserad silikon erbjuder värmetålighet till 130 °C (ånga) och 200 °C (torrvärme).
  • Kompatibel med öppna GL-skruvlock med central öppning
  • Kompatibel med DURAN GL-flaskor
  • Konstruktion av peroxidkatalyserad silikon
  • Värmetålig till 130 °C (ånga) och 200 °C (torrvärme)
  • Designad för injektion eller borttagning av media via piercing
Spezifikation
Färg Vitt
För användning med (applikation) Vätskeöverföring från HPLC lösningsmedelsflaskor; Aseptisk reagensleverans eller odlingsprovtagning med hjälp av en spruta och nål; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument
Material Silikon
Kvantitet 100/Pk.
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 42 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Rund
Produkttyp Septa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.