Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonseptumtätning, Peroxidhärdad silikon, Septum för piercing, Använd med öppen skruvlock
Produktkod. 13187164 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
13187164 GL 32 Paket med 100
13177374 GL 45 Paket med 100
11707198 GL14 Paket med 100
11717198 GL 25 Paket med 100
11787198 GL 18 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 13187164 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 292460803
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikon Septum Seal för piercing
Lämplig för PBT öppet skruvlock med central öppning Värmebeständighet: 130 C (°ånga) och 200 C (°torr värme). Kisel är peroxidkatalyserad.
  • Kompatibel med GL-skruvlock med öppen topp och central öppning
  • Kompatibel med GL-flaskor
  • Peroxidkatalyserad silikon
Specifikationer
För användning med (applikation) Vätskeöverföring från HPLC lösningsmedelsflaskor; Aseptisk reagensleverans eller odlingsprovtagning med hjälp av en spruta och nål; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument
Material Silikon
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 2 mm
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Diameter (metrisk) 29 mm