Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Silikonseptumtätning, Peroxidhärdad silikon, Septum för piercing, Använd med öppen skruvlock
Produktkod. p-7189155 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GL14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13177374
Brand: DWK Life Sciences 292461002
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Silikon Septum Seal för piercing
Lämplig för PBT öppet skruvlock med central öppning Värmebeständighet: 130 C (°ånga) och 200 C (°torr värme). Kisel är peroxidkatalyserad.
  • Kompatibel med GL-skruvlock med öppen topp och central öppning
  • Kompatibel med GL-flaskor
  • Peroxidkatalyserad silikon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Vätskeöverföring från HPLC lösningsmedelsflaskor; Aseptisk reagensleverans eller odlingsprovtagning med hjälp av en spruta och nål; Reservoarlock för leverans av laboratorieinstrument
Material Silikon
Kvantitet 100/Pk.
Tjocklek (metrisk) 3 mm
Trådstorlek (metrisk) GL 45
Diameter (metrisk) 42 mm