Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Enkelvägskran, komplett med ihålig nyckel med glashandtag
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Stängningsstorlek:
12.5 NS
14.5 NS
18.8 NS
21.5 NS
24 NS
29.2 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
DURAN™ enkelriktade kranar komplett med ihåliga DURAN™ cock plug lämpar sig väl för arbete med temperaturförändringar och högre täthetskrav.
- Jordavstängningsventilhylsa med ihålig glasplugg med glashandtag
- Hög täthet
- Taper 1:10
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 4 mm |
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 18.8 NS |
| Bredd (metrisk) | 1.5 mm |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| För användning med (applikation) | Vid arbete med temperaturförändringar och högre täthetskrav; Installation i glasapparater och -anordningar |