Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Enkelvägskran, komplett med PTFE-nyckel
Produktkod. 15894718 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggborrning Stängningsstorlek Förpackningsstorlek
15894718 8 mm 24 NS Paket med 5
15884718 6 mm 21,5 NS Paket med 5
15844718 2,5 mm 12,5 NS Paket med 50
15804728 10 mm 29,2 NS Paket med 5
15854718 4 mm 14,5 NS Paket med 50
15864718 4 mm 18,8 NS Paket med 25
15874718 6 mm 18,8 NS Paket med 25
15834718 2 mm 12,5 NS Paket med 50
10263781 2,5 mm 14,5 NS Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15894718 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286414807
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3963.75 SEK
    3760.68 SEK / Paket med 5
    Save 203.07 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Avstängning med PTFE-plugg för fettfri drift.
DURAN™ enkelvägskranar kompletta med PTFE-ventilpluggar tillåter fettfri drift. Den 3-delade kransäkerhetsspärren håller fast kranpluggen i kranhylsan.
  • Polerad avstängningsventilhylsa med PTFE-ventilplugg för fettfri drift
  • Den 3-delade kransäkerhetsspärren håller fast kranpluggen i kranhylsan.
  • Taper 1:10
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Pluggborrning 8 mm
Diameter (metrisk) 15 mm
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 24 NS
Bredd (metrisk) 1.8 mm
Antal per förpackning 5/Pk.
För användning med (applikation) Installation i glasapparater och -anordningar