Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Enkelvägskran, komplett med PTFE-nyckel
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Pluggborrning:
2 mm
2,5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Stängningsstorlek:
12,5 NS
14,5 NS
18,8 NS
21,5 NS
24 NS
29,2 NS
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
DURAN™ enkelvägskranar kompletta med PTFE-ventilpluggar tillåter fettfri drift. Den 3-delade kransäkerhetsspärren håller fast kranpluggen i kranhylsan.
- Polerad avstängningsventilhylsa med PTFE-ventilplugg för fettfri drift
- Den 3-delade kransäkerhetsspärren håller fast kranpluggen i kranhylsan.
- Taper 1:10
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 6 mm |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 21,5 NS |
| Bredd (metrisk) | 1.5 mm |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| För användning med (applikation) | Installation i glasapparater och -anordningar |