Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Enkelvägskran, komplett med PTFE-nyckel, Taper 1:5
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Pluggborrning:
2 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Paket med 50
Beskrivning
DURAN™ enkelvägskranar kompletta med PTFE-ventilpluggar med en stigning på 1:5 tillåter fettfri drift. Den 3-delade kransäkerhetsspärren håller fast kranpluggen i kranhylsan. De är särskilt lämpliga för vakuumapplikationer. Den större avsmalningsvinkeln förhindrar att pluggen fastnar.
- avstängningskranar med PTFE Tap Plug
- Fettfritt arbete genom den polerade kranytan
- Taper 1:5
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 10 mm |
| Diameter (metrisk) | 18 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 28 NS |
| Bredd (metrisk) | 2.5 mm |
| Antal per förpackning | 5/Pk. |
| För användning med (applikation) | Lämplig för installation i glasapparat för vakuumapplikationer |