Beskrivning
DURAN™ slitsade silplåtar fungerar som stödytor för själva filtret (t.ex. papper eller membranfilter), t.ex. vid buechner-trattar.
- Som stöd för pappers- eller membranfilter
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Trådstorlek GL14 |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | Lämplig för grovfiltrering utan extra filtermedium; Filtrering |
| Porositet | 2 |
| Kvantitet | 10 |
| Diameter (metrisk) | 48 mm |