Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Extra skruvlock för blandare GLS 80™ endast
Produktkod. 10083534 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Trådstorlek (metrisk):
GLS 80
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10083534
Brand: DWK Life Sciences 1200385
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt att använda GLS 80™ labbflaskbaserat reaktorsystem med slanganslutningar för användning med magnetomrörare.
De DURAN™ omrörd reaktor är idealisk för största möjliga utbud av blandningsprocesser i laboratorier, t.ex. blandning av vätskor eller upplösning av fasta ämnen. De tillgängliga anslutningarna gör att du kan föra in andra media i flaskan eller ta bort media under blandningen. Anslutningarna (2 x GL 14 och 2 x GL 18) medger tillsats eller avlägsnande av media från flaskan under blandningsprocessen. Hela enheten kan autoklaveras och är därför lämplig för biologiska tillämpningar. Genom att använda komponenter från GLS 80™ anslutningssystem, en extra mediaflaska (Slangens ytterdiameter: 1,6 - 12,0 mm) kan anslutas eller en steril tryckutjämnare anslutas. Drivningen för omröraren kan tillhandahållas av en vanlig kommersiell magnetomrörare. Den variabla omröraraxeln kan användas i DURAN™ GLS 80™ laboratorieglasflaskor (1000 ml och 2000 ml) och ger en avsevärt förbättrad blandning i jämförelse med vanliga magnetiska omrörarstänger. Omrörarenheten är utbytbar och kan användas upp till 500 rpm är möjligt
  • Den variabla omröraraxeln kan justeras till optimal position i antingen 500, 1000 eller 2000 ml DURAN™ GL 45 flaskor
  • Halvstyva slangar med 1,6 till 6,0 mm hål kan användas för att lägga till eller ta bort vätska eller gas
  • Anslutningarna (2 x GL 14 och 2 x GL 18) medger tillsats eller avlägsnande av media från flaskan under blandningsprocessen
  • Kör med vanliga magnetiska omrörare upp till 500 rpm och möjliggör förbättrad blandning jämfört med omrörare
  • Fullt kompatibel med den beprövade DURAN™ komponenter för anslutningssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Reserv skruvlock för GLS 80 omrörd reaktor, PP, blå/grå
För användning med (applikation) Enkel, låg kostnad, bioreaktor; Enkel kontinuerligt flöde omrörd reaktor; Blandning av vätskor; Foto-bioreaktor
Material Polypropen, PTFE, PEEK, Rostfritt stål
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GLS 80
Halsfinish 20 mm