Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provburk, med slipat lock med knopp
Produktkod. 10121981 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
11,250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10121981 890 mL Varje
15271909 395 mL Paket med 10
10622971 3475 mL Varje
10262241 875 mL Varje
10005180 1575 mL Varje
12799636 460 mL Paket med 10
10384031 1875 mL Varje
10058120 2400 mL Varje
10603351 11,250 mL Varje
10779681 2675 mL Varje
10567731 530 mL Varje
15261909 80 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 10121981 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 242092602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1379.75 SEK / Paket med 1
    Save 290.25 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Provburkar används för att lagra material. De stora glasytorna ger en bra inblick i glaset på dess innehåll.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
  • Tät stängning på grund av jordlock
  • Locket kan enkelt öppnas med knappen
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 890 mL
För användning med (applikation) Utställning av exemplar; Förvaring och transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 115 mm