Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provburk, med slipat lock med knopp
Produktkod. 10567731 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
11,250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 10567731
Brand: DWK Life Sciences 242092405
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Provburkar används för att lagra material. De stora glasytorna ger en bra inblick i glaset på dess innehåll.
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
  • Tät stängning på grund av jordlock
  • Locket kan enkelt öppnas med knappen
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 530 mL
För användning med (applikation) Utställning av exemplar; Förvaring och transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Kvantitet 1 st
Diameter (metrisk) 90 mm