Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provburk, med slipat lock med knopp
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
- Tät stängning på grund av jordlock
- Locket kan enkelt öppnas med knappen
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 3475 mL |
| För användning med (applikation) | Utställning av exemplar; Förvaring och transport |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 162 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |