Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Provburk, med slipat lock med knopp
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
11,250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
De många olika arbetsmomenten i laboratoriemiljön kräver en mängd universellt tillämpbara glasvaror. Dessa glasanordningar har vanligtvis en mycket enkel form och kännetecknas av sin mångsidighet. Utställningsglas och museiburkar används för att förvara material och används ofta i utställningar. Här kan de utställda föremålen bevaras och sedan ses utan att röra dem.
- Tät stängning på grund av jordlock
- Locket kan enkelt öppnas med knappen
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1575 mL |
| För användning med (applikation) | Utställning av exemplar; Förvaring och transport |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Kvantitet | 1 st |
| Diameter (metrisk) | 115 mm |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |