Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Sfärisk led, kula, tumstorlek
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ sfäriska jordförband enligt DIN 12244 och 12264 används för att producera flexibla anslutningar på upp till 15° - beroende på storleken på markfogen. Från en vinkel > 5° , måste en minskning av tätheten förväntas. Den nominella storleken är sammansatt av den nominella diametern på den sfäriska jordförbandet och, om tillämpligt, rörets fria bredd. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. Kulledsklämmor med låsskruv är det perfekta tillskottet för att säkra kulleden.
- Enligt DIN 12244 och 12264
- Flexibla anslutningar på upp till 15° kan realiseras beroende på storleken på snittet (vinkel≥ minskad täthet)
- Bättre avtagbarhet tack vare större flexibilitet i markfogen
- Den nominella storleken beskriver den nominella diametern på den sfäriska slipade fogen.
- Inte självförsörjande
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Lämplig för vakuumapplikationer; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | S 35/20 |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |