Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Sfärisk led, kopp, tum storlek
Produktkod. 15824678 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
Lör 19/7
Lör 19/9
S 13/2
S 29/12
S 29/15
S 35/20
S 35/25
S 40/25
S 41/25
S 51/30
S 64/40
Sön 13/5
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15824678
Brand: DWK Life Sciences 286328203
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För flexibla markfogar.
DURAN™ sfäriska jordförband enligt DIN 12244 och 12264 används för att producera flexibla anslutningar på upp till 15° - beroende på storleken på markfogen. Från en vinkel > 5° , måste en minskning av tätheten förväntas. Den nominella storleken är sammansatt av den nominella diametern på den sfäriska jordförbandet och, om tillämpligt, rörets fria bredd. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. Kulledsklämmor med låsskruv är det perfekta tillskottet för att säkra kulleden.
  • Enligt DIN 12244 och 12264
  • Flexibla anslutningar på upp till 15° kan realiseras beroende på storleken på snittet (vinkel≥ minskad täthet)
  • Bättre avtagbarhet tack vare större flexibilitet i markfogen
  • Den nominella storleken beskriver den nominella diametern på den sfäriska slipade fogen.
  • Inte självförsörjande
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Lämplig för vakuumapplikationer; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek S 51/30
Tjocklek (metrisk) vägg 2.8 mm