Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Sfärisk led, kopp, polerad
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
8 mm
12 mm
18 mm
24 mm
28 mm
48 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
Den icke-slipade versionen av DURAN™ sfärisk slipad fog tätar endast över tätningsringen. Det finns i princip 2 versioner av tätningsringarna: - FEP-belagda silikonringar - VITON tätningsringar Den nominella storleken är sammansatt av den nominella diametern på den sfäriska slipningen och, om tillämpligt, den fria bredden på rördiametern. Denna variant möjliggör även flexibla anslutningar, dessa ligger i vinkelområdet 10-15° .
- Flexibla anslutningar på upp till 15° kan realiseras beroende på storleken på snittet (vinkel≥ minskad täthet)
- Fettfritt arbete möjligt
- En tät tätning möjliggörs genom användning av en extra tätningsring.
- Den nominella storleken beskriver den nominella diametern på den sfäriska slipade fogen.
- Inte självförsörjande
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | För tillverkning av fettfria, flexibla anslutningar (inriktning i 360° möjlig); Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 24 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2.5 mm |