Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Spruthuvuden
Produktkod. 10509751
Change view
Kapacitet (metrisk):
6 ml
12 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10509751 100 ml Varje
11973531 6 ml Varje
11516914 12 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10509751 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05470004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00 SEK
    448.51 SEK / Paket med 1
    Save 101.49 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material Duran Glas
Kvantitet 1/Pk.
Typ Spruthuvud
För användning med (utrustning) Duran Komplett spruta
Standard konisk fog NS 19/26