Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Spruthuvuden
Kapacitet (metrisk):
6 ml
12 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Material | Duran Glas |
| Kvantitet | 1/Pk. |
| Typ | Spruthuvud |
| För användning med (utrustning) | Duran Komplett spruta |
| Standard konisk fog | NS 19/26 |