Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Färgningsbricka
Produktkod. 10772742 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10772742 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 10772742 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 213170003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3659.25 SEK
    3470.80 SEK / Paket med 10
    Save 188.45 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 09-11-2026
Den avtagbara färgbrickan med öppen botten möjliggör snabb nedsänkning och tömning.
Mikroskopi är en metod för att betrakta föremål som ligger utanför det mänskliga ögats upplösning och kan undersökas. Objekten som ska observeras förstoras så mycket att de kan visas som bilder. För provberedning skärs föremålen som ska undersökas i mycket tunna skivor. Dessa sektioner appliceras sedan på ett objektglas och täcks med ett täckglas och lämpliga lösningar. För att se sektionerna under mikroskopet måste sektionerna på objektglaset fyllas i ett färgningstråg och färgas med en lämplig färgningslösning.
  • Den avtagbara brickan har en öppen botten för att underlätta nedsänkning och dränering, vilket minskar överföringen
  • Det är inte nödvändigt att ta ut objektglasen för torkning
  • Gör att objektglasen kan transporteras från en kammare till en annan
  • Färgning av upp till 10 diabilder med standardmått 76 x 26 mm samtidigt eller valfri bredd upp till 52 mm möjlig
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) Färgning; Manuell färgningsprocess; Färgning av histologiska och cytologiska prover
Antal per förpackning 10/Pk.
Kvantitet 10/Förpackning