Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon, diamantslipad
Produktkod. 15824568 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 15824568
Brand: DWK Life Sciences 286155401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för en styv, självbärande anslutning med lägre krav.
Den koniska slipade skarven av hylsa och kärna är en styv, självbärande fog. DURAN™ DG-kärnor är inte slipade enligt DIN 12249 och utgör det kostnadseffektiva alternativet till DURAN™ kärnor. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
  • Diamantslipning (grövre skärkvalitet, större grovhetsdjup)
  • Kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ kärnor (ej enligt DIN)
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 17 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 1.8 mm