Beskrivning
Den koniska slipade skarven av hylsa och kärna är en styv, självbärande fog. DURAN™ DG-kärnor är inte slipade enligt DIN 12249 och utgör det kostnadseffektiva alternativet till DURAN™ kärnor. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
- Diamantslipning (grövre skärkvalitet, större grovhetsdjup)
- Kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ kärnor (ej enligt DIN)
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 13 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.5 mm |