Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon, diamantslipad
Produktkod. 15981531 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
15981531 26 mm Paket med 50
15884558 13 mm Paket med 50
15854568 22 mm Paket med 50
15824568 17 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15981531 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286158801
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för en styv, självbärande anslutning med lägre krav.
Den koniska slipade skarven av hylsa och kärna är en styv, självbärande fog. DURAN™ DG-kärnor är inte slipade enligt DIN 12249 och utgör det kostnadseffektiva alternativet till DURAN™ kärnor. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
  • Diamantslipning (grövre skärkvalitet, större grovhetsdjup)
  • Kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ kärnor (ej enligt DIN)
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 26 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 2.0 mm