Beskrivning
De DURAN™ dubbla kärnor, slipade, är en gammal, mindre vanlig typ av design enligt DIN 12249 Form D. Deras primära syfte är att spara material.
- Enligt DIN 12249 Form D
- Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
- Glasartikel med två kärnor möjliggör materialbesparingar
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 13 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.5 mm |