Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon, dubbel, färdig
Produktkod. 15921541 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
15921541 26 mm Paket med 25
15844598 13 mm Paket med 50
15854598 17 mm Paket med 50
15864598 22 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15921541 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286174407
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en styv, självbärande anslutning.
De DURAN™ dubbla kärnor, slipade, är en gammal, mindre vanlig typ av design enligt DIN 12249 Form D. Deras primära syfte är att spara material.
  • Enligt DIN 12249 Form D
  • Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
  • Glasartikel med två kärnor möjliggör materialbesparingar
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25/Pk.
Objektbeskrivning Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 26 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 2 mm