Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon, färdig
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Den koniska slipfogen är den vanligaste fogen inom glasapparatteknik. Jord DURAN™ kärnor uppfyller DIN 12249 Form B i sin design och uppfyller högre krav på ytjämnhet. Detta minskar behovet av slipfett och risken för fastklämning. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
- Enligt DIN 12249 Form B
- Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
- Den finare ytan minskar risken för att skären fastnar.
- Minimerat fettbehov
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Objektbeskrivning | Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 46 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2.3 mm |