Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon, färdig
Produktkod. 15941531 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
4 mm
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15941531
Brand: DWK Life Sciences 286151802
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en styv, självbärande anslutning.
Den koniska slipfogen är den vanligaste fogen inom glasapparatteknik. Jord DURAN™ kärnor uppfyller DIN 12249 Form B i sin design och uppfyller högre krav på ytjämnhet. Detta minskar behovet av slipfett och risken för fastklämning. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
  • Enligt DIN 12249 Form B
  • Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
  • Den finare ytan minskar risken för att skären fastnar.
  • Minimerat fettbehov
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 8 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 1.5 mm