Beskrivning
Den koniska slipfogen är den vanligaste fogen inom glasapparatteknik. Jord DURAN™ kärnor uppfyller DIN 12249 Form B i sin design och uppfyller högre krav på ytjämnhet. Detta minskar behovet av slipfett och risken för fastklämning. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
- Enligt DIN 12249 Form B
- Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
- Den finare ytan minskar risken för att skären fastnar.
- Minimerat fettbehov
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 13 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.5 mm |