Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon med spets, färdig
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
Beskrivning
De DURAN™ kärnor med utlopp uppfyller DIN 12249 Form G. Processen har funktionen som en droppring. Det förhindrar att vätskan rinner ner i kärlets innervägg. För detta ändamål skärs utloppet vanligtvis i vinkel och smälts samman. Samtidigt kommer inte mediet i kontakt med den smorda markytan. Tilläggsutloppet kan även användas som fästpunkt för förlängningar för olika ändamål, t.ex. som inloppsrör.
- Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
- Den extra dräneringen på slipningen möjliggör en ren dränering/läckage av vätskor utan att väta slipningen.
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Objektbeskrivning | Det extra utloppet kan även användas som fästpunkt för förlängningar för olika ändamål, t.ex. som inloppsrör; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 90 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 3.5 mm |