Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardkon med spets, färdig
Produktkod. 15834598 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
6 mm
8 mm
11 mm
13 mm
17 mm
22 mm
26 mm
30 mm
36 mm
40 mm
46 mm
50 mm
56 mm
65 mm
80 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
Product Code. 15834598
Brand: DWK Life Sciences 286171607
Only null left
Add to basket
Add to basket
Kärnskuren med förlängning.
De DURAN™ kärnor med utlopp uppfyller DIN 12249 Form G. Processen har funktionen som en droppring. Det förhindrar att vätskan rinner ner i kärlets innervägg. För detta ändamål skärs utloppet vanligtvis i vinkel och smälts samman. Samtidigt kommer inte mediet i kontakt med den smorda markytan. Tilläggsutloppet kan även användas som fästpunkt för förlängningar för olika ändamål, t.ex. som inloppsrör.
  • Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
  • Den extra dräneringen på slipningen möjliggör en ren dränering/läckage av vätskor utan att väta slipningen.
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kvantitet 10/Pk.
Objektbeskrivning Det extra utloppet kan även användas som fästpunkt för förlängningar för olika ändamål, t.ex. som inloppsrör; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 65 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 3.2 mm