Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standardhylsa, diamantslipad
Produktkod. 15951601 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
15951601 17 mm Paket med 50
15824808 15 mm Paket med 50
15824818 22 mm Paket med 50
15951611 33 mm Paket med 50
15804808 13 mm Paket med 50
15864818 28 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15951601 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286532806
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en styv, självbärande anslutning som ett kostnadseffektivt alternativ.
Den koniska slipade skarven av hylsa och kärna är en styv, självbärande fog. De DURAN™ DG-hylsor är inte slipade enligt DIN 12249 och utgör ett kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ ärmar. I princip bör jordfogar göras med slipfett eller PTFE-hylsor. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
  • Diamantslipning (grövre skärkvalitet, större grovhetsdjup)
  • Kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ ärmar (ej enligt DIN)
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Använd i högvakuumområdet; Installation i glasapparater och -anordningar
Ledstorlek 17 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 1.8 mm