Beskrivning
Den koniska slipade skarven av hylsa och kärna är en styv, självbärande fog. De DURAN™ DG-hylsor är inte slipade enligt DIN 12249 och utgör ett kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ ärmar. I princip bör jordfogar göras med slipfett eller PTFE-hylsor. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
- Diamantslipning (grövre skärkvalitet, större grovhetsdjup)
- Kostnadseffektivt alternativ till DURAN™ ärmar (ej enligt DIN)
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Använd i högvakuumområdet; Installation i glasapparater och -anordningar |
| Ledstorlek | 33 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 2 mm |