Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standarduttag, färdig
Produktkod. 10569381 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Ledstorlek:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
Varje
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Ledstorlek unitSize
10569381 110 mm Varje
12028184 33 mm Varje
15864828 50 mm Paket med 10
15814818 22 mm Paket med 50
15854808 17 mm Paket med 50
15814808 15 mm Paket med 50
15844828 40 mm Paket med 10
15884798 10 mm Paket med 10
15894798 13 mm Paket med 50
12888041 28 mm Paket med 50
10717691 46 mm Varje
15884828 54 mm Paket med 10
15894828 58 mm Paket med 10
15804838 65 mm Paket med 10
15814838 75 mm Paket med 5
15824838 90 mm Paket med 5
15874798 8 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Produktkod. 10569381 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 286561401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en styv, självbärande anslutning.
Den koniska slipfogen är den vanligaste fogen inom glasapparatteknik. De DURAN™ hylsor, slipade, uppfyller DIN 12249 Form E i sin design och uppfyller högre krav på ytjämnheten. Detta minskar behovet av slipfett och risken för fastklämning. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
  • Enligt DIN 12249 Form E
  • Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
  • Den finare ytan minskar risken för att skären fastnar
  • Minimerat fettbehov
  • Mycket låg läckagehastighet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Objektbeskrivning Installation i glasapparater och -anordningar
Typ Färdig
Ledstorlek 110 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 5 mm