Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standarduttag, färdig
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Beskrivning
Den koniska slipfogen är den vanligaste fogen inom glasapparatteknik. De DURAN™ hylsor, slipade, uppfyller DIN 12249 Form E i sin design och uppfyller högre krav på ytjämnheten. Detta minskar behovet av slipfett och risken för fastklämning. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
- Enligt DIN 12249 Form E
- Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
- Den finare ytan minskar risken för att skären fastnar
- Minimerat fettbehov
- Mycket låg läckagehastighet
- Tät stängning på grund av standard jordfog
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Objektbeskrivning | Installation i glasapparater och -anordningar |
| Typ | Färdig |
| Ledstorlek | 22 mm |
| Tjocklek (metrisk) vägg | 1.8 mm |