Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Standarduttag, färdig
Produktkod. 15894798 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Ledstorlek:
8 mm
10 mm
13 mm
15 mm
17 mm
22 mm
28 mm
33 mm
40 mm
46 mm
50 mm
54 mm
58 mm
65 mm
75 mm
90 mm
110 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 5
Paket med 50
Varje
Produktkod. 15894798
Brand: DWK Life Sciences 286517005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För en styv, självbärande anslutning.
Den koniska slipfogen är den vanligaste fogen inom glasapparatteknik. De DURAN™ hylsor, slipade, uppfyller DIN 12249 Form E i sin design och uppfyller högre krav på ytjämnheten. Detta minskar behovet av slipfett och risken för fastklämning. Slipade fogar med slipfett eller PTFE-hylsor ska alltid användas. KECK™ Koniska jordfogklämmor är det perfekta komplementet för att säkra den koniska jordfogen.
  • Enligt DIN 12249 Form E
  • Slipad (finare slipkvalitet, mindre grovhetsdjup)
  • Den finare ytan minskar risken för att skären fastnar
  • Minimerat fettbehov
  • Mycket låg läckagehastighet
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 50/Pk.
Objektbeskrivning Installation i glasapparater och -anordningar
Typ Färdig
Ledstorlek 13 mm
Tjocklek (metrisk) vägg 1.5 mm