Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Omrörd flaskreaktor, PP / PTFE / PEEK / Rostfritt stål Kontaktytor
Produktkod. 10631429 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Kapacitet (metrisk):
500 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10631429
Brand: DWK Life Sciences 1200396
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lätt att använda GL 45 labbflaskbaserat reaktorsystem med slanganslutningar för användning med magnetomrörare.
Självförsörjande flaskrörningssystem idealiskt för enkla blandningsprocesser. Omrörarskaftet kan justeras till det optimala läget i antingen en 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flaskor. Använd med vanliga magnetomrörare upp till 500 rpm. Betydligt förbättrad blandningsprestanda jämfört med vanliga magnetiska omrörarstänger. Två GL 14 portar anslutningslock är kompatibel med den modulära DURAN™ anslutningssystem; slangar med 1,6 mm till 6,0 mm hål kan användas för att lägga till eller ta bort vätska eller gas. Fullständigt autoklaverbar. Delar i kontakt med media uppfyller FDA-kraven. Levereras med eller utan flaska.
  • Den variabla omröraraxeln kan justeras till optimal position i antingen 500 eller 1000 ml DURAN™ GL 45 flaskor
  • Kompatibel med halvstyva slangar med en ytterdiameter på 1,6 till 6,0 mm för tillsats eller borttagning av vätskor eller gas
  • Används med vanliga magnetomrörare upp till 500 rpm och möjliggör en klart förbättrad blandning
  • Fullt kompatibel med DURAN™ anslutningssystem
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Beskrivning GL 45 omrörd reaktor, inkl. 1000 ml DURAN GL 45 flaskor, vikbar magnetomrörare och GL 45 pp lock med 2 x GL 14 portar, 2 x GL 14 PBT lock röd
För användning med (applikation) Enkel, låg kostnad, bioreaktor; Enkel kontinuerligt flöde omrörd reaktor; Blanda vätskor, prover eller reagenser; Foto-bioreaktor
Material Polypropen, PTFE, PEEK, Rostfritt stål
Kvantitet 1 st
Trådstorlek (metrisk) GL 45