Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Krannyckel, ihåligt, gängat glashandtag, slipat, med tredelad hållaranordning
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Ihålig DURAN™ tapppluggar är väl lämpade för arbete med temperaturförändringar och högre täthetskrav.
- Ihålig tappplugg med gänga, glashandtag och 3-delad kransäkring
Specifikationer
Specifikationer
| Pluggborrning | 6 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Stängningsstorlek | 21,5 NS |
| Antal per förpackning | 25/Pk. |
| För användning med (applikation) | Vid arbete med temperaturförändringar och högre täthetskrav |