Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Krannyckel, gängad, lång för dubbelhål, slipad
Code produit 15884518 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Stängningsstorlek:
14,5 NS
18,8 NS
Conditionnement:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Stängningsstorlek Conditionnement
15884518 18,8 NS Paket med 50
15864518 14,5 NS Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15884518 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 286037308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15250.00 SEK
    13470.36 SEK / Paket med 50
    Save 1779.64 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
2-vägs tappplugg med gänga.
Jord DURAN™ patenterade gängpluggar har 2 nästan parallella lutande hål.
  • Med gänga, slipad
  • 2-vägs tappplugg med 2 nästan parallella lutande hål
  • massiv kranplugg
Spécification
Pluggborrning 4 mm
Material Borosilikatglas (3.3)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Stängningsstorlek 18,8 NS
Antal per förpackning 25/Pk.
För användning med (applikation) Installation i glasapparater och -anordningar
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.