Läs mer
DWK Life Sciences™ DURAN™ Avstängningskran, med PTFE-spindel, för utlopp för exsickatorlock, typ NOVUS (standard jordförband NS 24/29)
Produktkod. 10129130 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
8 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre unitSize
10129130 8 mm Varje
1 options
Produktkod. 10129130 Leverantör DWK Life Sciences™ Leverantörsnummer 247990401
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
PTFE-spindelventilen används för lufttät tätning av en exsickator.
PTFE-spindelventilen används för lufttät tätning av en exsickator. För detta ändamål är spindelkranen ansluten till standardjordförbandet på exsickatorlocket. Den mycket lilla, punktliga öppningen i den nedre delen av spindelventilen tillåter ett långsamt inflöde av gaser eller luft när ventilen öppnas, vilket minskar en kraftig turbulens inuti exsickatorn.
  • Stor slipöppning av spindelventilen tillåter ett snabbt inflöde av gaser eller luft
  • Tät stängning på grund av standard jordfog
  • För lockutlopp av NOVUS-exsickator (standard jordfog NS 24/29)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 8 mm
Material Borosilikatglas 3.3, PTFE
För användning med (applikation) Stänga av eller avleda och dosera gaser och ångor; Stängning av exsickatorer