Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Grå bromobutylgummipropp, rak plugg, för GL 25 eller GL 45 laboratorieflaskor
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
DURAN™ bromobutylgummiförslutning ger en gastät försegling för alla GL 25 och GL 45 laboratorieflaskor. Bromobutylgummi är i huvudsak ogenomträngligt för de flesta gaser och ger en kontrollerad miljö inuti glasflaskan för syrekänsliga material. Användbar för att upprätthålla anaeroba odlingsförhållanden. Butylgummi möjliggör flera punkteringar vilket ger enkel åtkomst till innehållet med en spruta.
- Bromobutylgummi elastomer (USP < 381> / EP 3.2.9 Typ I-förslutning för kemikalie- och penetreringstester)
- Gastät försegling ger kontrollerad miljö i flaskan
- Certificate of Conformance (CoC)
- Flera punkteringar ger enkel åtkomst till innehållet med en spruta
- Elastiskt material för effektiv tätning och pålitlig självtätning efter nålhåltagning
- Materialet är praktiskt taget fritt från organiska ämnen som kan läcka in i inkubationsmediet
- Proppens form och materialegenskaper optimerade för att passa DURAN™ GL 25 och GL 45 flaskor
- Brett användbart temperaturområde: -50 till +121 °C
- Lämplig för autoklavering / ångsterilisering vid 121 C °i 20 minuter
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 41 mm |
| För användning med (applikation) | Odling av anaeroba mikroorganismer; Lagring av anaeroba odlingsmedier; Forskning om aerob metanoxidation (MOx); Lagring av syre- eller fuktkänsliga material såsom API:er; Kväve täckning; Tillämpningar som kräver gasrening eller provöverföring via en spruta |
| Kvantitet | 10/Pk. |
| Standard konisk fog | GL 45 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grå |
| Material | BIIR |
| Form | Cylindrisk |