Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ Rak ventil, GU
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
Passage 0 till 2,5 mm
Passage 0 till 4 mm
Passage 0 till 6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Description
Ventiler GU har en avskruvningssäkring som förhindrar att ventilstiftet skruvas loss absolut. Den justerbara ventiltappen ökar livslängden på ventilkranen. GU-ventiler är lämpliga för lägre läckagekrav, t.ex. för flödeskontroll av vätskor eller gaser.
- Globventil som lågkostnadsalternativ
- Media som strömmar genom ventilen kommer endast i kontakt med DURAN™ glas och PTFE.
- Fettfritt arbete
- Praktisk design av ventilen möjliggör enkel demontering
- Avskruvningsskyddet förhindrar absolut lossning av ventiltappen.
- Ventilstift justerbar för att öka livslängden på ventilkranen
- Glasartiklar för vidare bearbetning
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) | 10 mm |
| Beskrivning | Passage 0 till 6 mm |
| Material | Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bredd (metrisk) | 1.5 mm |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| För användning med (applikation) | GU-ventilventiler är lämpliga för lägre läckagekrav, t.ex. för flödeskontroll av vätskor eller gaser.; Idealisk för dosering och kontroll av gaser och vätskor |