Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ rak ventil, PRODURAN™
Produktkod. 15854538 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Beskrivning:
Passage 0 till 10 mm
Passage 0 till 2,5 mm
Passage 0 till 4 mm
Passage 0 till 6 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15854538
Brand: DWK Life Sciences 286056202
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Den perfekta lösningen för att dosera och kontrollera gaser och vätskor som en genomgående variant.
De PRODURAN™ raka ventiler har en höj- och sänkbar spindel med fin gänga, vilket möjliggör den finaste justeringen av ventilöppningen. De PRODURAN™ ventilkran från DWK Life Sciences är lämplig för högvakuum i kombination med de tjockväggiga infästningarna. Det sammansatta systemet tillverkat av DURAN™ glas, metall och plast gör att media som strömmar genom ventilen endast kommer i kontakt med DURAN™ glas och PTFE, vilket möjliggör fettfri drift. Ventilens konstruktion gör den praktisk, lätt att lossa och demontera. Avskruvningsskyddet förhindrar absolut lossning av ventiltappen. Den justerbara ventiltappen ökar livslängden på ventilkranen.
  • Globventil med spindel och integrerad fingänga möjliggör mycket finjustering av ventilöppningen
  • Media som strömmar genom ventilen kommer endast i kontakt med DURAN™ glas och PTFE.
  • Fettfritt arbete
  • Praktisk design av ventilen möjliggör enkel demontering
  • Avskruvningsskyddet förhindrar absolut lossning av ventiltappen.
  • Ventilstift justerbar för att öka livslängden på ventilkranen
  • Glasartiklar för vidare bearbetning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 10 mm
Beskrivning Passage 0 till 6 mm
Material Borosilikatglas (3.3), PTFE, PTFE
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bredd (metrisk) 2.2 mm
Antal per förpackning 10/Pk.
För användning med (applikation) Idealisk för dosering och kontroll av gaser och vätskor; Hög vakuumlämplighet tack vare de tjockväggiga fästena; Lämplig för installation i glasapparater för vakuumtillämpningar, t.ex. för konstruktion av styrledningar (vakuumledningar för inertgas, kvävefördelningskrattor)