Beskrivning
Livet kan vara tufft för laboratorieglas som bägare, flaskor och cylindrar. Grov hantering och laboratorieprocesser som automatiserad tvätt kan orsaka skador och brott. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter är speciellt utvecklade för att bättre klara laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter ökar säkerheten i laboratoriet och hjälper till att minimera risken för skador. Den längre förväntade livslängden för SUPER DUTY-produkterna gör att de är mer ekonomiska att använda på lång sikt.
- Högre slaghållfasthet, mekanisk styrka och stabilitet uppnås genom förstärkt fälg
- På grund av minskad risk för oavsiktligt brott minimeras risken för skador och användarens säkerhet ökar
- Ekonomisk på grund av längre livslängd och enastående korrosionsskydd
- Pip för ren upphällning
- Vit lättläst skala med graderingstecken för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 170 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För krävande applikationer; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Anmärkning om ansökan: För att undvika brott på grund av termisk stress rekommenderas enhetlig och långsam uppvärmning av SUPER DUTY-produkter |
| Höjd (metrisk) | 270 mm |
| Antal per förpackning | 1/Pk. |
| Typ | Bägare |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Visa mer |