Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY bägare, låg form, med pip, med förstärkt kant
Handla allt DWK Life Sciences ProdukterBeskrivning
Livet kan vara tufft för laboratorieglas som bägare, flaskor och cylindrar. Grov hantering och laboratorieprocesser som automatiserad tvätt kan orsaka skador och brott. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter är speciellt utvecklade för att bättre klara laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter ökar säkerheten i laboratoriet och hjälper till att minimera risken för skador. Den längre förväntade livslängden för SUPER DUTY-produkterna gör att de är mer ekonomiska att använda på lång sikt.
- Högre slaghållfasthet, mekanisk styrka och stabilitet uppnås genom förstärkt fälg
- På grund av minskad risk för oavsiktligt brott minimeras risken för skador och användarens säkerhet ökar
- Ekonomisk på grund av längre livslängd och enastående korrosionsskydd
- Pip för ren upphällning
- Vit lättläst skala med graderingstecken för att uppskatta innehållet
- Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 600 mL |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| För användning med (applikation) | För krävande applikationer; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Anmärkning om ansökan: För att undvika brott på grund av termisk stress rekommenderas enhetlig och långsam uppvärmning av SUPER DUTY-produkter |
| Antal per förpackning | 10/Pk. |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |