Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Low Form Beaker med pip
Produktkod. 11659848 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11659848 250 mL Paket med 10
10505865 150 mL Paket med 10
11860640 2000 mL Paket med 10
11850640 1000 mL Paket med 10
10681226 400 mL Paket med 10
10164419 5000 mL Varje
10762557 600 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11659848 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 211073605
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1060.00 SEK
    873.54 SEK / Paket med 10
    Save 186.46 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
I lager
De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt.
Livet kan vara tufft för laboratorieglas som bägare, flaskor och cylindrar. Grov hantering och laboratorieprocesser som automatiserad tvätt kan orsaka skador och brott. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter är speciellt utvecklade för att bättre klara laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter ökar säkerheten i laboratoriet och hjälper till att minimera risken för skador. Den längre förväntade livslängden för SUPER DUTY-produkterna gör att de är mer ekonomiska att använda på lång sikt.
  • Högre slaghållfasthet, mekanisk styrka och stabilitet uppnås genom förstärkt fälg
  • På grund av minskad risk för oavsiktligt brott minimeras risken för skador och användarens säkerhet ökar
  • Ekonomisk på grund av längre livslängd och enastående korrosionsskydd
  • Pip för ren upphällning
  • Vit lättläst skala med graderingstecken för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 70 mm
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För krävande applikationer; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Anmärkning om ansökan: För att undvika brott på grund av termisk stress rekommenderas enhetlig och långsam uppvärmning av SUPER DUTY-produkter
Höjd (metrisk) 95 mm
Antal per förpackning 10/Pk.
Typ Bägare
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Återanvändbar
Graderad Ja
skala Vit graderad skala
Stil Låg form