Läs mer
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyer-kolv, smal hals, med förstärkt kant
Produktkod. p-7189127 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11699868 100 mL Paket med 10
11679868 25 mL Paket med 10
11689868 50 mL Paket med 10
11609878 250 mL Paket med 10
13108076 500 mL Paket med 10
11629878 1000 mL Paket med 10
10012529 5000 mL Varje
11840650 2000 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11699868 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 212172404
De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt.
Livet kan vara tufft för laboratorieglas som bägare, flaskor och cylindrar. Grov hantering och laboratorieprocesser som automatiserad tvättning kan orsaka skador och brott. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter är speciellt utvecklade för att bättre klara laboratorielivet. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter kännetecknas av en högre mekanisk hållfasthet som uppnås genom att förstärka fälgen. Som ett resultat av denna modifiering förbättras slaghållfastheten och risken för oavsiktligt brott minskar avsevärt. De DURAN™ SUPER DUTY-produkter ökar säkerheten i laboratoriet och hjälper till att minimera risken för skador. Den längre förväntade livslängden för SUPER DUTY-produkterna gör att de är mer ekonomiska att använda på lång sikt.
  • Högre slaghållfasthet, mekanisk styrka och stabilitet uppnås genom förstärkt fälg
  • På grund av minskad risk för oavsiktligt brott minimeras risken för skador och användarens säkerhet ökar
  • Ekonomisk på grund av längre livslängd och enastående korrosionsskydd
  • Vit lättläst skala med graderingstecken för att uppskatta innehållet
  • Påbränd, mycket hållbar vit keramik
Specifikationer
Färg Clear
Diameter (metrisk) bas 64 mm
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
För användning med (applikation) För krävande applikationer; Uppvärmning; Spädningslösningar; Blanda flera komponenter; Mätning av vätskemängder; Ansökan: För att undvika brott på grund av termisk stress rekommenderas enhetlig och långsam uppvärmning av SUPER DUTY-produkter
Höjd (metrisk) 105 mm
Antal per förpackning 10/Pk.
Produkttyp Erlenmeyer Flask
Skrivyta Yes
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Disponibel Reusable
Graderad Yes
Mun stil Narrow
Sterilitet Non-sterile
Bottenform Flat
Ytbehandling None